Få mere at vide
Microspec™ DipSlides
Artikelnummer. 15722145
Skift visning
Tilsætningsstof:
TTC/MEA
TTC/TTC
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tilsætningsstof Pakningsstørrelse
15722145 TTC/TTC Pakke med 10
15712145 TTC/MEA Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15722145 Leverandør Microspec™ Leverandørnr. O2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00 DKK
    141.54 DKK / Pakke med 10
    Spare 1.46 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Til semikvantitativ mikrobiologisk testning.
  • Anvendes af ikke-faglært feltpersonale
  • Leveres med let fortolke resultatdiagram
  • Hængslet håndtag design
  • Ideel til vandtest såsom køletårnsovervågning
Tekniske data
ATCC® Ja
Hætte farve Hvid
Cap Type Prop
Farve Klar
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Tilsætningsstof TTC/TTC
Registrerer Bakterier, gær og skimmelsvampe
Format Engangs
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Dip Slide
Sterilitet Steril
Målorganismeklasse Bakterier, Gær, Forme
Test Type Mikrobiel identifikation
Inkluderer 10 Dipslides og Instruktioner
Inkubationsbetingelser 30 °C
Inkubationstid 3 dage
Manuel/automatiseret Ja
Materiale Krystal Styren, LDPE
nr. pr. pakke 10 dias
Prøvetype Vand, Overflader
Dimensioner (L x B) 30 x 120 mm
Højde (metrisk) 120 mm
Diameter (engelsk) Udvendig 1,18 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 30 mm
Vægt (engelsk) 0,811 oz.
Vægt (metrisk) 23 g
Arter Svamp