Få mere at vide
Microspec™ DipSlides
Description
- Anvendes af ikke-faglært feltpersonale
- Leveres med let fortolke resultatdiagram
- Hængslet håndtag design
- Ideel til vandtest såsom køletårnsovervågning
Specifications
Specifications
| ATCC® | Ja |
| Hætte farve | Hvid |
| Cap Type | Prop |
| Farve | Klar |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Tilsætningsstof | TTC/MEA |
| Registrerer | Bakterier, gær og skimmelsvampe |
| Format | Engangs |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Dip Slide |
| Show More |