Få mere at vide
MedChemExpress Diprotin A TFA
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.8% |
| CAS | 209248-71-5 |
| Indhold og opbevaring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 455.47 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 50 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : ≥ 77.5 mg/mL (170.15 mM) |
| Synonym | Ile-Pro-Ile TFA |