Få mere at vide
Dipropylene Glycol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15828980
Skift visning
Mængde:
1 L
Artikelnummer. Mængde
15828980 1 L
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15828980 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8032651000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Mixture of isomers for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 25265-71-8
Smeltepunkt -32°C
Tæthed 1.02 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 231°C to 235°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD29035085
Mængde 1 L
Synonym Dipropylene glycol, Dipropylene glycol
Molekylvægt (g/mol) 134.17