Få mere at vide
Dipropylene Glycol Monomethyl Ether, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 34590-94-8 |
| Smeltepunkt | <-50°C |
| Tæthed | 0.95 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 184°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | (CH3O)C3H6OC3H6(OH) |
| MDL nummer | MFCD00059604 |
| Mængde | 2.5 L |
| Synonym | Dipropylene glycol monomethyl ether, DPM, Methoxypropoxypropanol, Dipropylene glycol monomethyl ether |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.2 |
| Grad | Research |