Få mere at vide
Dipropylenglycol monomethylether (blanding af isomerer), TRC
Artikelnummer. 30373831
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30373831 1 g
1 options
Artikelnummer. 30373831 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4958081G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dipropylene glycol-monoethyl ether
CAS 34590-94-8
Molekylær formel C7 H16 O3
Mængde 1 g
Synonym Propanol, 1(or 2)-(2-methoxymethylethoxy)-, Dipropylene glycol monomethyl ether (6CI,7CI), 1(or 2)-(2-Methoxymethylethoxy)propanol, Arcosolv DPM, DPM, Dipropylene glycol methyl ether, Dowanol DPM, Forguard M, Glysolv DPM, Hisolve DPM, Kino-red, Methoxypropoxypropanol, Methyl Dipropasol, Methyl Propylene Di Glycol, Oxybispropanol methyl ether, PPG-2 methyl ether
InChI formel InChI=1S/C7H16O3/c1-9-5-3-7-10-6-2-4-8/h8H,2-7H2,1H3
SMIL CCCCOCC(C)OCC(C)O
IUPAC navn 3-(3-methoxypropoxy) propan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 148.2
Formel vægt 148.1099