Få mere at vide
Dipropylenglycol monobutylether, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17261302 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Artikelnummer. 17261302
Brand: Thermo Scientific Acros 467260100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 29911-28-2 | C10H22O3 | 190.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29911-28-2
Molekylær formel C10H22O3
Molekylvægt (g/mol) 190.28
InChI nøgle CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 1-[(1-butoxypropan-2-yl)oxy]propan-2-ol
SMIL CCCCOCC(C)OCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dipropylene glycol monobutyl ether
Smeltepunkt -75.0°C
Tæthed 0.9100 g/mL
Kogepunkt 230.0°C
Flammepunkt 100°C
Mængde 10 L
Specifik vægtfylde 0.91
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: 40-45 g/L (25°C).
Viskositet 4.35 mPa.s (25°C)
Formel vægt 190.28