Få mere at vide
Dipropylenglycol monobutylether, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17241302 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17241302 1 L
17251302 2.5 L
17261302 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17241302 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 467260010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29911-28-2 | C10H22O3 | 190.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29911-28-2
Molekylær formel C10H22O3
Molekylvægt (g/mol) 190.28
InChI nøgle CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 1-[(1-butoxypropan-2-yl)oxy]propan-2-ol
SMIL CCCCOCC(C)OCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dipropylene glycol monobutyl ether
Smeltepunkt -75.0°C
Tæthed 0.9100 g/mL
Kogepunkt 230.0°C
Flammepunkt 100°C
Mængde 1 L
Specifik vægtfylde 0.91
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: 40-45 g/L (25°C).
Viskositet 4.35 mPa.s (25°C)
Formel vægt 190.28