Få mere at vide
Dipropylenglycol (blanding af isomerer), TRC
Artikelnummer. 30388307
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30388307 100 g
1 options
Artikelnummer. 30388307 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD492755100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dipropyleneglycol
CAS 25265-71-8
Molekylær formel ((C6 H14 O3)c(C6 H14 O3)c(C6 H14 O3)c)mix
Mængde 100 g
Synonym Oxybispropanol, Dipropylene glycol, ADK DPG-RF, DPG-FC, DPG-RF, Dowanol DPG, Dipropyleneglycol
InChI formel InChI=1S/C6H14O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMIL CC(O)COCC(C)O
Molekylvægt (g/mol) 402.52
Formel vægt 402.2829