Få mere at vide
Dipropylene Glycol Diacrylate (~80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dipropylene Glycol Diacrylate |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O5/c1-3-11(13)16-9-5-7-15-8-6-10-17-12(14)4-2/h3-4H,1-2,5-10H2 |
| Formel vægt | 242.1154 |