Få mere at vide
Dipropylenglycol, 99%, blanding af isomerer
Artikelnummer. 10289550 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
3 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
3kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10289550 1 kg Glasflaske 1kg
10742212 3 kg Plast tromle 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10289550 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 409150010
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25265-71-8 | C6H14O3 | 134,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærk: Den kemiske struktur ovenfor viser kun et af de molekyler, der er inkluderet i denne blanding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25265-71-8
Molekylær formel C6H14O3
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00051023
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dipropylene glycol
Navn note 99%
Farve Orange-rød til gul
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 229,0 °C til 232,0 °C
Flammepunkt 138 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CH2OCH2CH(OH)CH3
Brydningsindeks 1,4400 til 1,4420
Mængde 1 kg
Specifik vægtfylde 1.02
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol
Formel vægt 134.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske