Få mere at vide
Dipropylamin, 99%
Artikelnummer. 10599420 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10599420 1 L Glasflaske 1 L
10488830 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10599420 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117490010
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 142-84-7 | C6H15N | 101,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-84-7
Molekylær formel C6H15N
Molekylvægt (g/mol) 101.19
MDL nummer MFCD00009362
InChI nøgle WEHWNAOGRSTTBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipropylamine, di-n-propylamine, 1-propanamine, n-propyl, n-dipropylamine, n-propyl-1-propanamine, rcra waste number u110, dipropyl amine, rcra waste no. u110, unii-60p318iiry, ccris 4805
PubChem CID 8902
IUPAC navn N-propylpropan-1-amin
SMIL CCCNCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dipropylamine
Navn note 99%
Smeltepunkt -63,0 °C
Tæthed 0.7400g/mL
Kogepunkt 105,0 °C til 110,0 °C
Flammepunkt 7 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3CH2CH2)2NH
Brydningsindeks 1,4030 til 1,4050
Mængde 1 L
Beilstein 04, 138
Merck Index 15, 3383
Specifik vægtfylde 0.74
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 46 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: frit opløselige i alkohol
Viskositet 0,5 mPa (20 °C)
Formel vægt 101.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dipropylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.