Få mere at vide
Dipropyl Sulfide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 111-47-7 |
| Smeltepunkt | -102°C |
| Tæthed | 0.838 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 141°C to 142°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00009379 |
| Mængde | 25 mL |
| Synonym | Dipropyl sulfide, Dipropyl sulfide |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.24 |
| Grad | Research |