missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dipropylsulfat, TRC

Artikelnummer. 30374768
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374768 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374768 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4938885G
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dipropyl Sulfate
CAS 598-05-0
Molekylær formel C6H14O4S
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H14O4S/c1-3-5-9-11(7,8)10-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
SMIL CCCOS(=O)(=O)OCCC
IUPAC navn Dipropylsulfat
Molekylvægt (g/mol) 182.24
Formel vægt 182.0613
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.