Få mere at vide
Dipropylsulfat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dipropyl Sulfate |
| CAS | 598-05-0 |
| Molekylær formel | C6H14O4S |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O4S/c1-3-5-9-11(7,8)10-6-4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCOS(=O)(=O)OCCC |
| IUPAC navn | Dipropylsulfat |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.24 |
| Formel vægt | 182.0613 |