Få mere at vide
Dipropyl Sodium Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dipropyl Sodium Phosphate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15O4P.Na/c1-3-5-9-11(7,8)10-6-4-2;/h3-6H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 204.053 |