Få mere at vide
Diprofyllin, Mikromol™
Artikelnummer. 17952096
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17952096 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17952096 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1191.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Diprofylin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diprophyllin
CAS 479-18-5
Analyt- eller komponentnavne Diprophyllin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H14 N4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Diprophylline, 7-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropyl]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Theophylline, 7-(2,3-dihydroxypropyl)- (8CI), 7-(2,3-Dihydroxypropyl)-1,3-dimethylxanthine, 7-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline, AFI-phyllin, Aristophyllin, Asthmolysin, Astmamasit, Astmophysine, Astrophyllin, Athmolysin, Circain, Circair, Cor-Theophyllin, Cor-Theophylline, Coronal, Coronarin, Corphyllin, Dilor, Diphyllin, Diphylline, Diphylline (pharmaceutical), Diprofillin, Diprophyllin, Dyphylline, Glyfyllin, Glyphyllin, Glyphylline, Hidroxiteofillina, Hiphyllin, Hyphylline, Isophyllen, Lufyllin, NSC 14305, NSC 40844, Neo-Vasophylline, Neophyl, Neophyllin, Neophyllin M, Neophylline, Neostenovasan, Neothyllin, Neothylline, Neotilina, Neufil, Neutrafil, Neutrafillina, Neutraphyllin, Neutraphylline, Neutroxantina, Prophyllen, Propyphyllin, Protheophylline, Purifilin, Silbephyllin, Silbephylline, Solufilin, Solufyllin, Soluphyllin, Synthophylline, Tefilan, Teofen, Theal, Theal ampules, Thefulan, Thefylan, 7-(beta,gamma-Dihydroxypropyl)theophylline
InChI formel InChI=1S/C10H14N4O4/c1-12-8-7(9(17)13(2)10(12)18)14(5-11-8)3-6(16)4-15/h5-6,15-16H,3-4H2,1-2H3
SMIL CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(O)CO)c2C1=O
IUPAC navn 7-(2,3-dihydroxypropyl)-1,3-dimethylpurin-2,6-Dinon
Molekylvægt (g/mol) 254.24
Mængde 250 mg
Formel vægt 254,1015 g/mol