Få mere at vide
Diprenorphine, Mikromol™
Artikelnummer. 17922006
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17922006 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17922006 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1384.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diprenorphine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diprenorphine
CAS 14357-78-9
Analyt- eller komponentnavne Diprenorphine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H35 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-N-Cyclopropylmethyl-6,7,8,14-tetrahydro-6,14-endoethano-7-(2'-hydroxy-2'-propyl)nororipavine, Diprenorphine, M 5050, M 5050 Injection, N-(Cyclopropylmethyl)-19-methylnororvinol, RX 5050M, (5alpha,7alpha)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-alpha,alpha-dimethyl-6,14-ethenomorphinan-7-methanol, 21-Cyclopropyl-7alpha-(1-hydroxy-1-methylethyl)-6,14-endo-ethanotetrahydrooripavine
InChI formel InChI=1S/C26H35NO4/c1-23(2,29)18-13-24-8-9-26(18,30-3)22-25(24)10-11-27(14-15-4-5-15)19(24)12-16-6-7-17(28)21(31-22)20(16)25/h6-7,15,18-19,22,28-29H,4-5,8-14H2,1-3H3/t18-,19-,22-,24-,25+,26-/m1/s1
SMIL CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1C(C)(C)O)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CCN4CC7CC7)c56
IUPAC navn (5α,7α)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-α,α-dimethyl-6,14-ethenomorphinan-7-methanol
Molekylvægt (g/mol) 425.56
Mængde 50 mg
Formel vægt 425.2566 g/mol