Få mere at vide
Dikaliumfosfatbufferopløsning, pH 9 EU Farmakopé, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphate Buffer solution |
| CAS | 7732-18-5 |
| pH | 9 |
| Mængde | 1000 mL |
| Emballage | Flaske |
| Grad | Eu. Ph. Referencematerialer |