Få mere at vide
Dikalium 7-hydroxy-1,3-naftalendisulfonat, Mikromol
Description
Dikalium 7-hydroxy-1,3-naftalendisulfonat, Mikromol
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonic Acid Potassium Salt |
| CAS | 842-18-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 7-Hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonic Acid Potassium Salt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H6 O7 S2 . 2 K |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 7-Hydroxy-1,3-Naphthalenedisulfonic acid potassium salt (1:2), 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydroxy-, dipotassium salt (8CI,9CI), 2-Naphthol-6,8-disulfonic acid dipotassium salt, Dipotassium 2-naphthol-6,8-disulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O7S2.2K/c11-7-2-1-6-3-8(18(12,13)14)5-10(9(6)4-7)19(15,16)17;;/h1-5,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;/q;2*+1/p-2 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | [K+].[K+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-] |
| Show More |