Få mere at vide
Dipivefrine hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30377627
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377627 1 g
30374292 250 mg
30375426 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30377627 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4921551G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64019-93-8
Molekylær formel C19 H29 N O5 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 387.9
Synonym Dipivefrine hydrochloride, 4-[(1RS)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-phenylene bis(2,2-dimethylpropanoate) hydrochloride, Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,1'-[4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-phenylene] ester, hydrochloride (1:1), Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-phenylene ester, hydrochloride (9CI), Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-phenylene ester, hydrochloride, (±)-, D Epifrin, Diopine, Diphemin, Dipivefrin hydrochloride, Dipivefrine hydrochloride, Pivalephrine, Propine
IUPAC navn [2-(2,2-dimethylpropanoyloxy)-4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenyl] 2,2-dimethylpropanoat; hydrochlorid
SMIL Cl.CNCC(O)c1ccc(OC(=O)C(C)(C)C)c(OC(=O)C(C)(C)C)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dipivefrine Hydrochloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H29NO5.ClH/c1-18(2,3)16(22)24-14-9-8-12(13(21)11-20-7)10-15(14)25-17(23)19(4,5)6;/h8-10,13,20-21H,11H2,1-7H3;1H
Formel vægt 387.1813