Få mere at vide
Dipivefrine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30374292
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374292 250 mg
30377627 1 g
30375426 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30374292 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD492155250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64019-93-8
Molekylær formel C19 H29 N O5 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 387.9
Synonym Dipivefrine hydrochloride, 4-[(1RS)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-phenylene bis(2,2-dimethylpropanoate) hydrochloride, Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,1'-[4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-phenylene] ester, hydrochloride (1:1), Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-phenylene ester, hydrochloride (9CI), Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-phenylene ester, hydrochloride, (±)-, D Epifrin, Diopine, Diphemin, Dipivefrin hydrochloride, Dipivefrine hydrochloride, Pivalephrine, Propine
IUPAC navn [2-(2,2-dimethylpropanoyloxy)-4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenyl] 2,2-dimethylpropanoate;hydrochloride
SMIL Cl.CNCC(O)c1ccc(OC(=O)C(C)(C)C)c(OC(=O)C(C)(C)C)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dipivefrine Hydrochloride
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C19H29NO5.ClH/c1-18(2,3)16(22)24-14-9-8-12(13(21)11-20-7)10-15(14)25-17(23)19(4,5)6;/h8-10,13,20-21H,11H2,1-7H3;1H
Formel vægt 387.1813