Få mere at vide
Diphylline, MedChemExpress
Descripción
Diphylline (Diprophylline) is a potent A1/A2 adenosine receptor antagonist and cyclic nucleotide phosphodiesterase inhibitor. Diphylline, a xanthine derivative, is a bronchodilator and vasodilator drug and has the potential for chronic bronchitis and emphysema.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Diphylline |
| CAS | 479-18-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H14N4O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Diprophylline |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (196.66 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (78.67 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N1C)N(C)C2=C(N(CC(O)CO)C=N2)C1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.24 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?