Få mere at vide
Difosforylchlorid 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphosphoryl Chloride |
| CAS | 13498-14-1 |
| Molekylær formel | Cl4O3P2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Pyrophosphoryl Chloride, Phosphorodichloridic Anhydride, Phosphorus Chloride Oxide, Pyrophosphoryl Tetrachloride, Tetrachloropyrophosphoric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/Cl4O3P2/c1-8(2,5)7-9(3,4)6 |
| SMIL | ClP(=O)(Cl)OP(=O)(Cl)Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.76 |
| Formel vægt | 249.8077 |