Få mere at vide
Diphosphoryl chloride, 90+%
Artikelnummer. 10754185 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10754185 5 mL Glasflaske 5ml
10143344 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10754185 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393620050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13498-14-1 | Cl4O3P2 | 251.76 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13498-14-1
Molekylær formel Cl4O3P2
Molekylvægt (g/mol) 251.76
MDL nummer MFCD00061542
InChI nøgle CNTIXUGILVWVHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphosphoryl chloride, pyrophosphoryl chloride, diphosphoryl tetrachloride, diphosphoric tetrachloride, pyrophosphoric tetrachloride, dichlorophosphoryl oxyphosphonoyl dichloride, pyrophosphoryl tetrachloride, pyrophosphorylchloride, phosphorodichloridic anhydride
PubChem CID 4432411
SMIL O=P(OP(=O)(Cl)Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 90.0°C (12.0 mmHg)
Kemisk navn eller materiale Diphosphoryl chloride
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Væske
Mængde 5 mL
Analyseprocentområde 90+%
Formel vægt 251.76
Procent renhed ≥90%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.82
Tæthed 1.8200g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphosphoryl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.