Tekniske data
| Kogepunkt | 90,0 °C (12,0 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | Diphosphoryl chloride |
| Farve | Farveløs til gul |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 25 mL |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 1.82 |
| Analyseprocentområde | 90+% |
| Tæthed | 1.8200g/mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Diphosphoryl chloride
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.