Få mere at vide
Diphosgene, 99%
Artikelnummer. 10398460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10398460 10 mL Glasflaske 10ml
10032862 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10398460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 243310100
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 503-38-8 | C2Cl4O2 | 197.82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 503-38-8
Molekylær formel C2Cl4O2
Molekylvægt (g/mol) 197.82
MDL nummer MFCD00015553
InChI nøgle HCUYBXPSSCRKRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphosgene, trichloromethyl chloroformate, diphosgen, difosgen czech, perchloromethyl formate, unii-po4q4r80lv, hsdb 371, carbonochloridic acid, trichloromethyl ester, methanol, trichloro-, chloroformate, chloroformic acid trichloromethyl ester
PubChem CID 10426
IUPAC navn trichlormethylcarbonochloridat
SMIL ClC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphosgene
Navn note 99%
Smeltepunkt -57.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.6400g/mL
Kogepunkt 128.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCOOCCl3
Brydningsindeks 1.4560 to 1.4590
Mængde 10 mL
Merck Index 15, 3374
Specifik vægtfylde 1.64
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether
Formel vægt 197.83
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphosgene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.