Få mere at vide
Diphenyltin sulfide, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11384547
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384547 1 g 1g
11394547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11384547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039614.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20332-10-9
Molekylær formel C12H10SSn
Molekylvægt (g/mol) 304.982
MDL nummer MFCD00058856
InChI nøgle CYXRBVIJBDYNQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyltin sulfide, diphenylthioxostannane, diphenylstannanethione, diphenyl tin sulfide, diphenyl thioxo stannane, ph2sns, acmc-209ums, diphenyl sulfanylidene tin
PubChem CID 88492
IUPAC navn diphenyl(sulfanylidene)tin
SMIL C1=CC=C(C=C1)[Sn](=S)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyltin sulfide
Mængde 1 g
FN nummer UN3146
Formel vægt 304.97
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder