Få mere at vide
Diphenyltindichlorid, TRC
Artikelnummer. 30132909
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132909 1 g
30137812 10 g
17901375 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132909 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4919851G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1135-99-5
Molekylær formel C12 H10 Cl2 Sn
Molekylvægt (g/mol) 343.82
Synonym Diphenyltin Dichloride, Stannane, dichlorodiphenyl-, Diphenyltin dichloride (6CI), Dichlorodiphenylstannane, Dichlorobis(phenyl)tin, Dichlorodiphenyltin, Diphenyldichlorotin, Diphenylstannyl dichloride, Diphenyltin chloride, NSC 405640
IUPAC navn dichlor(diphenyl)stannane
SMIL Cl[Sn](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl-tin-dichloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/2C6H5.2ClH.Sn/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Formel vægt 343.9182
Procent renhed >95%