Få mere at vide
Diphenyltindichlorid, 90+%
Artikelnummer. 11334829
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334829 2 g 2g
11314829 10 g 10g
11324829 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11334829 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 071139.04
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1135-99-5 | C12H12Cl2Sn | 345,84 g/mol
Anvendes til fremstilling af kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1135-99-5
Molekylær formel C12H12Cl2Sn
Molekylvægt (g/mol) 345.84
MDL nummer MFCD00000516
InChI nøgle WSXPROXKZIMZIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyltin dichloride, stannane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyltin, diphenyldichlorotin, diphenyltin chloride, diphenylstannyl dichloride, tin, diphenyl-, dichloride, dichloro diphenyl stannane, diphenylstannium dichloride, unii-0y7mz4k0dr
PubChem CID 14342
IUPAC navn dichlor(diphenyl)stannan
SMIL Cl.Cl.[SnH2](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyltin dichloride
Smeltepunkt 41 °C til 43 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 333 °C til 337 °C (dekomponering)
Flammepunkt >150 °C (302 °F)
Lineær formel (C6H5)2SnCl2
Mængde 2 g
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt (2,4E-3g/L) (25 °C), kalkuler.
Formel vægt 343.81
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk