Få mere at vide
Diphenyltin dichloride, 90+%
Artikelnummer. 11314829
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11314829
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 071139.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1135-99-5 | C12H12Cl2Sn | 345.84 g/mol
Anvendes til fremstilling af kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1135-99-5
Molekylær formel C12H12Cl2Sn
Molekylvægt (g/mol) 345.84
MDL nummer MFCD00000516
InChI nøgle WSXPROXKZIMZIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyltin dichloride, stannane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyltin, diphenyldichlorotin, diphenyltin chloride, diphenylstannyl dichloride, tin, diphenyl-, dichloride, dichloro diphenyl stannane, diphenylstannium dichloride, unii-0y7mz4k0dr
PubChem CID 14342
IUPAC navn dichlor(diphenyl)stannan
SMIL Cl.Cl.[SnH2](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyltin dichloride
Smeltepunkt 41°C to 43°C
Farve Hvid
Kogepunkt 333°C to 337°C (decomposition)
Flammepunkt >150°C (302°F)
Lineær formel (C6H5)2SnCl2
Mængde 10 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Sparingly Soluble (2.4E-3g/L) (25°C),Calc.
Formel vægt 343.81
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk