missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress Diphenylterazine
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 344940-63-2 |
| Opløselighed | DMSO : 27.5 mg/mL (72.86 mM∣Need ultrasonic∣DMSO can inactivate Diphenylterazine's activity) ∣DMF : 11.11 mg/mL (29.44 mM∣Need ultrasonic∣DMSO can inactivate Diphenylterazine's activity) ∣EtOH+HCl : 1 mg/mL (2.65 mM∣ultrasonic and warming and adjust pH to 2 with 1M HCl and heat to 80°C∣DMSO can inactivate Diphenylterazine's activity) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble∣DMSO can inactivate Diphenylterazine's activity) |
| Synonym | DTZ |
| Indhold og opbevaring | -80°C, protect from light |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 377.44 g/mol |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 95.0% |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?