Få mere at vide
Diphenylsilanediol, 98%
Artikelnummer. 11494270
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494270 25 g 25g
11404280 100 g 100g
11414280 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494270 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10492.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 947-42-2 | C12H12O2Si | 216.311 g/mol
Diphenylsilandiol bruges i medicinområdet, elektronikindustrien og polymermateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diphenylsilandiol bruges inden for medicin, elektronikindustrien og polymermateriale.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Stabil under normale temperaturer og tryk. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur. Luft& Lysfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 947-42-2
Molekylær formel C12H12O2Si
Molekylvægt (g/mol) 216.311
MDL nummer MFCD00002101
InChI nøgle OLLFKUHHDPMQFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylsilanediol, silanediol, diphenyl, diphenyldihydroxysilane, difenyl-dihydroxysilan, silane, dihydroxydiphenyl, dihydroxy diphenyl silane, diphenylsilandiol, silanediol, 1,1-diphenyl, unii-36x37p8nbb, difenyl-dihydroxysilan czech
PubChem CID 13693
IUPAC navn dihydroxy(diphenyl)silan
SMIL C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylsilanediol
Smeltepunkt ∼150°C (decomposition)
Mængde 25 g
Lineær formel (C6H5Si(OH)2
FN nummer UN1325
Beilstein 2523445
Formel vægt 216.31
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenylsilanediol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenylsilanediol