Få mere at vide
Diphenylpyralin N-oxid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051310
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051310 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051310 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0557.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Diphenylpyralin N-oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylpyraline N-Oxide
CAS 10020-59-4
Analyt- eller komponentnavne Diphenylpyraline N-Oxide
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C19 H23 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Piperidine, 4-(diphenylmethoxy)-1-methyl-, 1-oxide, Diphenylpyraline N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C19H23NO2/c1-20(21)14-12-18(13-15-20)22-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3
SMIL C[N+]1([O-])CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 4-benzhydryloxy-1-methyl-1-oxidopiperidin-1-ium
Molekylvægt (g/mol) 297.39
Mængde 100 mg
Formel vægt 297,1729 g/mol