Få mere at vide
Diphenylpyraline, Mikromol™
Artikelnummer. 30050715
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050715 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050715 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0155.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diphenylpyraline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylpyraline
CAS 147-20-6
Analyt- eller komponentnavne Diphenylpyraline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H23 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Diphenylpyraline, 4-(Diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine, 1-Methyl-4-piperidyl benzhydryl ether, 4-(Benzhydryloxy)-1-methylpiperidine, AN 1041, Diphenpyraline, Diphenylpyraline, Diphenylpyrilene, Hystryl, Lyssipoll, Mepiben, N-Methyl-4-(benzhydryloxy)piperidine, Neargal, P 253
InChI formel InChI=1S/C19H23NO/c1-20-14-12-18(13-15-20)21-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3
SMIL CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 4-benzhydryloxy-1-methylpiperidine
Molekylvægt (g/mol) 281.39
Mængde 100 mg
Formel vægt 281.178 g/mol