Få mere at vide
Diphenylpyraline Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17933336
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17933336 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17933336 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0557.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diphenylpyraline Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylpyraline Hydrochloride
CAS 132-18-3
Analyt- eller komponentnavne Diphenylpyraline Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H23 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Diphenylpyraline Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H23NO.ClH/c1-20-14-12-18(13-15-20)21-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3;1H
SMIL Cl.CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 4-benzhydryloxy-1-methylpiperidine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 317.85
Mængde 500 mg
Formel vægt 317.1546 g/mol