Få mere at vide
Diphenylpyraline Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Diphenylpyraline Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenylpyraline Hydrochloride |
| CAS | 132-18-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Diphenylpyraline Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H23 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Diphenylpyraline Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO.ClH/c1-20-14-12-18(13-15-20)21-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 4-benzhydryloxy-1-methylpiperidine;hydrochloride |
| Vis mere |