Få mere at vide
Diphenylpyraline Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30463509
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30463509 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463509 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0557.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylpyraline Hydrochloride
CAS 132-18-3
Analyt- eller komponentnavne Diphenylpyraline Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H23 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Diphenylpyraline Hydrochloride, 1-Methyl-4-piperidyl Benzhydryl Ether Hydrochloride, 4-Diphenylmethoxy-1-methylpiperidine Hydrochloride, Anginosan, Belfene, Dayfen, Diafen, Diafen Hydrochloride, Diaphen, Diphenpyraline Hydrochloride, Diphenylpyraline Teoclate, Hispril, Hispril Hydrochloride, Histryl, Histyn, Kolton Jelly, Lergoban, Lergobine, Sumadil;
InChI formel InChI=1S/C19H23NO.ClH/c1-20-14-12-18(13-15-20)21-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3;1H
Løsningstype Single Solution
SMIL Cl.CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 4-benzhydryloxy-1-methylpiperidine;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 317.85
Mængde 1 ml
Formel vægt 317.1546 g/mol