Få mere at vide
Diphenylfosforazidat, TRC
Artikelnummer. 30385648
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30385648 10 g
1 options
Artikelnummer. 30385648 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49164010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylphosphorazidate
CAS 26386-88-9
Molekylær formel C12H10N3O3P
Mængde 10 g
Synonym Azidodiphenoxyoxophosphorane, DPPA, Diphenyl Azidophosphate, Diphenyl Phosphorazide, Diphenylphosphoryl Azide, O,O-Diphenylphosphoryl Azide, Phosphoric Acid Diphenyl Ester Azide
InChI formel InChI=1S/C12H10N3O3P/c13-14-15-19(16,17-11-7-3-1-4-8-11)18-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMIL [N-]=[N+]=NP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
Molekylvægt (g/mol) 275.2
Formel vægt 275.046