Få mere at vide
Diphenylphosphinyl chloride, 98%
Artikelnummer. 10740721 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10740721 50 g Glasflaske 50g
10388630 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10740721 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 212960500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1499-21-4 | C12H10ClOP | 236.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1499-21-4
Molekylær formel C12H10ClOP
Molekylvægt (g/mol) 236.63
MDL nummer MFCD00002077
InChI nøgle QPQGTZMAQRXCJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylphosphinic chloride, diphenylphosphinyl chloride, phosphinic chloride, diphenyl, diphenylphosphinoyl chloride, chlorodiphenylphosphine oxide, dpp-cl, unii-5gp30gy04v, diphenyl phosphinic chloride, diphenylphosphinochloridic acid, diphenylphosphinic acid chloride
PubChem CID 73910
IUPAC navn [chlor(phenyl)phosphoryl]benzen
SMIL ClP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylphosphinyl chloride
Navn note 98%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2400g/mL
Kogepunkt 222.0°C (16.0 mmHg)
Flammepunkt 26°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2P(O)Cl
Brydningsindeks 1.6080 to 1.6120
Mængde 50 g
Beilstein 16, II, 386
Fieser 07,138
Specifik vægtfylde 1.24
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes.
Formel vægt 236.64
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenylphosphinyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.