Få mere at vide
Diphenylphosphinodithioic syre (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenylphosphinodithioic Acid |
| CAS | 1015-38-9 |
| Molekylær formel | C12H11PS2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | P,P-Diphenylphosphinodithioic Acid, Diphenyldithiophosphinic Acid, Diphenylphosphinodithioic Acid, Dithiodiphenylphosphinic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11PS2/c14-13(15,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,14,15) |
| SMIL | SP(=S)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | diphenyl-sulfanyl-sulfanyliden-5-fosfan λ |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.31 |
| Formel vægt | 250.004 |