Få mere at vide
Diphenylphosphinodithioic syre (>90%), TRC
Artikelnummer. 30348434
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30348434 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30348434 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB430388500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylphosphinodithioic Acid
CAS 1015-38-9
Molekylær formel C12H11PS2
Mængde 500 mg
Synonym P,P-Diphenylphosphinodithioic Acid, Diphenyldithiophosphinic Acid, Diphenylphosphinodithioic Acid, Dithiodiphenylphosphinic Acid
InChI formel InChI=1S/C12H11PS2/c14-13(15,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,14,15)
SMIL SP(=S)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn diphenyl-sulfanyl-sulfanyliden-5-fosfan λ
Molekylvægt (g/mol) 250.31
Formel vægt 250.004