missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Diphenylphosphino)methanethiol S-Acetate, TRC

Artikelnummer. 30371691
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371691 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371691 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49188025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (Diphenylphosphino)methanethiol S-Acetate
CAS 324753-11-9
Molekylær formel C15 H15 O P S
Mængde 25 mg
Synonym S-[(Diphenylphosphino)methyl] ethanethioate, 1-(Diphenylphosphino)methanethiol S-Acetate, Ethanethioic Acid S-[(Diphenylphosphino)methyl] Ester
InChI formel InChI=1S/C15H15OPS/c1-13(16)18-12-17(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15/h2-11H,12H2,1H3
SMIL O=C(SCP(C=1C=CC=CC1)C=2C=CC=CC2)C
IUPAC navn S-(diphenylphosphanylmethyl) ethanethioate
Molekylvægt (g/mol) 274.31776
Formel vægt 274.0581
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.