Få mere at vide
Diphenylphosphinic Chloride, TRC
Artikelnummer. 30374652
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30374652 10 g
1 options
Artikelnummer. 30374652 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49209510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylphosphinic Chloride
CAS 1499-21-4
Molekylær formel C12H10ClOP
Mængde 10 g
Synonym Chlorodiphenylphosphine Oxide, Diphenylchlorophosphine Oxide, Diphenylphosphinic acid Chloride, Diphenylphosphinic Chloride, Diphenylphosphinoyl Chloride, Diphenylphosphinyl Chloride, Diphenylphosphonic Chloride, Diphenylphosphorus Oxychloride, NSC 175848
InChI formel InChI=1S/C12H10ClOP/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMIL ClP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn [chloro(phenyl)phosphoryl]benzene
Molekylvægt (g/mol) 236.63
Formel vægt 236.0158