Få mere at vide
Diphenylphosphinic chloride, 97+%
Artikelnummer. 11499233
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499233 5 g 5g
11409243 25 g 25g
11419243 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499233 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11721.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1499-21-4 | C12H10ClOP | 236.63 g/mol
Diphenylphosphinchlorid er et reagens, der bruges til syntese af bidentate ligander og peptidkoblingsmidler. Det bruges som flammehæmmere. Det fungerer også som farmaceutisk adjuvans.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diphenylphosphinchlorid er et reagens, der bruges til syntese af bidentate ligander og peptidkoblingsmidler. Det bruges som flammehæmmere. Det fungerer også som farmaceutisk adjuvans.
Opløselighed Nedbrydes med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke baser, fugt. Inkompatibel med oxidationsmidler, Aminer, Alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1499-21-4
Molekylær formel C12H10ClOP
Molekylvægt (g/mol) 236.63
MDL nummer MFCD00002077
InChI nøgle QPQGTZMAQRXCJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylphosphinic chloride, diphenylphosphinyl chloride, phosphinic chloride, diphenyl, diphenylphosphinoyl chloride, chlorodiphenylphosphine oxide, dpp-cl, unii-5gp30gy04v, diphenyl phosphinic chloride, diphenylphosphinochloridic acid, diphenylphosphinic acid chloride
PubChem CID 73910
IUPAC navn [chlor(phenyl)phosphoryl]benzen
SMIL ClP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylphosphinic chloride
Smeltepunkt ∼20°C
Tæthed 1.242
Kogepunkt 210°C to 212°C (8 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.609
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Decomposes with water.
Formel vægt 236.64
Procent renhed ≥97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenylphosphonic chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenylphosphinic chloride