Få mere at vide
Diphenylphosphinsyre, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444613
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444613 5 g 5g
11454613 25 g 25g
11464613 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444613 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11563.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1707-03-5 | C12H11O2P | 218.19 g/mol
Diphenylphosphinsyre anvendes som et reagens, der anvendes i syntesen af bidentate ligander og peptidkoblingsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Diphenylphosphinsyre anvendes som et reagens, der anvendes til syntese af
bidentate ligander og peptidkoblingsmidler.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1707-03-5
Molekylær formel C12H11O2P
Molekylvægt (g/mol) 218.19
MDL nummer MFCD00002132
InChI nøgle BEQVQKJCLJBTKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphinic acid, diphenyl, hydroxydiphenylphosphine oxide, diphenylphosphinicacid, diphenyl phosphinic acid, diphenyl-phosphinic acid, acmc-1boli, di phenyl phosphinic acid, p,p-diphenylphosphinic acid, ksc180o2h, phosphinicacid, p,p-diphenyl
PubChem CID 15567
ChEBI CHEBI:37832
IUPAC navn diphenylphosphinsyre
SMIL OP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylphosphinic acid
Smeltepunkt 193°C to 197°C
Mængde 5 g
Beilstein 2804567
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 218.19
Procent renhed 99%