Få mere at vide
Diphenylfosfinoxid, TRC
Artikelnummer. 30379318
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30379318 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30379318 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49274850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylphosphine Oxide
CAS 4559-70-0
Molekylær formel C12H11OP
Mængde 50 mg
Synonym Diphenylphosphine Oxide, Diphenylphosphine oxide (ACI), (Phenylphosphoroso)benzene, DPPO, NSC 77604, OX 2, OX 2 (flame retardant)
InChI formel InChI=1S/C12H11OP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
SMIL O=P(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn phenylfosfonoylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 202.18
Formel vægt 202.0548