Få mere at vide
Diphenylfosfinoxid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Diphenylphosphine Oxide |
| CAS | 4559-70-0 |
| Molekylær formel | C12H11OP |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Diphenylphosphine Oxide, Diphenylphosphine oxide (ACI), (Phenylphosphoroso)benzene, DPPO, NSC 77604, OX 2, OX 2 (flame retardant) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11OP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H |
| SMIL | O=P(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | phenylfosfonoylbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.18 |
| Formel vægt | 202.0548 |