Få mere at vide
Difenylfosfinoxid, 97%
Artikelnummer. 10582091 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10582091 1 g Glasflaske 1g
10484575 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10582091 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 310120010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 4559-70-0 | C12H11OP | 202,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4559-70-0
Molekylær formel C12H11OP
Molekylvægt (g/mol) 202.19
MDL nummer MFCD00002079
InChI nøgle ASUOLLHGALPRFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylphosphine oxide, phosphine oxide, diphenyl, diphenyl phosphine oxide, hpoph2, asuollhgalprfk-uhfffaoysa-n, dppo, diphenylphosphane oxide, phenylphosphonoylbenzene, diphenylphosphino-1-one, pubchem23810
PubChem CID 6327869
IUPAC navn oxo(diphenyl)phosphanium
SMIL O=P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylphosphine oxide
Smeltepunkt 50,0 °C til 57,0 °C
Farve Orange til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2P(O)H
Brydningsindeks 1,6080 til 1,6100
Mængde 1 g
Formel vægt 202.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystaller