Få mere at vide
Difenylfosfinoxid, 97%
Artikelnummer. 11484557
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484557 1 g 1g
11494557 5 g 5g
11404567 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21101.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 4559-70-0 | C12H11OP | 202,19 g/mol
Anvendes til fremstilling af triarylfosfinoxider og som asymmetriske katalysatorer, fremstilling af alkenyldiphenylphosphinoxider og Horner-Wittig-reagenser. Det er en ligand for Buchwald-Hartwig krydskoblingsreaktion, hydrofosfonyleringer og Suzuki-Miyaura kobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes til fremstilling af triarylfosfinoxider og som asymmetriske katalysatorer, fremstilling af alkenyldiphenylphosphinoxider og Horner-Wittig-reagenser. Det er en ligand for Buchwald-Hartwig krydskoblingsreaktion, hydrofosfonyleringer og Suzuki-Miyaura kobling.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4559-70-0
Molekylær formel C12H11OP
Molekylvægt (g/mol) 202.19
MDL nummer MFCD00002079
InChI nøgle ASUOLLHGALPRFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylphosphine oxide, phosphine oxide, diphenyl, diphenyl phosphine oxide, hpoph2, asuollhgalprfk-uhfffaoysa-n, dppo, diphenylphosphane oxide, phenylphosphonoylbenzene, diphenylphosphino-1-one, pubchem23810
PubChem CID 6327869
IUPAC navn oxo(diphenyl)phosphanium
SMIL O=P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylphosphine oxide
Smeltepunkt 51°C to 56°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 202.2
Procent renhed 97%