Få mere at vide
Diphenylphosphin, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10206693 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10206693 5 g 5g
10023993 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10206693 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 320970050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 829-85-6
Molekylvægt (g/mol) 186.19
MDL nummer MFCD00003040
InChI nøgle GPAYUJZHTULNBE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diphenylphosphan
SMIL P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylphosphine
Tæthed 1.0700 g/mL
Kogepunkt 280.0°C
Flammepunkt 110°C
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H11P
Lineær formel C6H5PHC6H5
Brydningsindeks 1.6240 to 1.6260
Mængde 5 g
Merck Index 15, 3364
Specifik vægtfylde 1.07
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble.
Formel vægt 186.19
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenylphosphine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Pyrofor væske Kategori 1
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.